Learn More
RETSCH Separador de muestras
Código de producto. 10562121 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
6,3 mm
12,5 mm
25 mm
37,5 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
10562121 25 mm cada uno
10572121 50 mm cada uno
10379870 6,3 mm 1 PCS
10432691 12,5 mm cada uno
10339780 37,5 mm cada uno
5 options
Código de producto. 10562121
Marca: RETSCH 40.610.0003
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Separador de muestras
Fondo (métrico) 25 mm
Incluye 3 recipientes colectores de 8 l cada uno, soporte y cabezal de división, todos fabricados con láminas galvanizadas
Tamaño de partículas 25 mm