Learn More
RETSCH Separador de muestras
Código de producto. 10432691 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
6,3 mm
12,5 mm
25 mm
37,5 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
10432691 12,5 mm cada uno
10572121 50 mm cada uno
10562121 25 mm cada uno
10379870 6,3 mm 1 PCS
10339780 37,5 mm cada uno
5 options
Código de producto. 10432691
Marca: RETSCH 40.610.0002
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Separador de muestras
Fondo (métrico) 12,5 mm
Incluye 3 Recipientes colectores de 1,5 l fabricados de placas de estaño, con soporte de chapa de acero recubierta y cabezal de división de acero inoxidable
Tamaño de partículas 12,5 mm