Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de muestras para baños de agua Precision™
Click to view available options
Tipo:
Gradilla de tubos
Gradilla para microcentrífuga
Gradilla para placas de Petri
Material:
Acero inoxidable
Plástico acetálico
Color:
Blanco
Gris
Rojo
Dimensiones (L x An):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24 x 30 mm
24,8 x 22,2 cm
25,4 x 21,6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua Thermo Scientific™ Precision™.
Gradilla para placas de Petri de acero inoxidable
- Medidas 9,75 x 8,75 x 6,25 pulg. (24,8 x 22,2 x 15,9 cm)
- Admite placas de Petri de 80 x 50 mm o 30 x 90 mm
Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable
- Medidas 10 x 8,5 x 5,5 pulg. (25,4 x 21,6 x 14 cm)
- Las aberturas son de 2,5 cm2
- Admite 50 tubos de ensayo de hasta 25 mm de 97 a 150 mm de altura
Gradillas para tubos de ensayo de microcentrífugas
- Requiere pinza de sujeción
- Medidas 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 pulg.)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (equipo) | Baños de agua de circulación, para coliformes y de uso general Precision de 5 a 28 l |
| Tipo | Gradilla de tubos |
| Material | Plástico acetálico |
| Dimensiones (L x An) | 40 x 25 mm |