Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de muestras para baños de agua Precision™
Código de producto. 15365907
Change view
Click to view available options
Tipo:
Gradilla de tubos
Gradilla para microcentrífuga
Gradilla para placas de Petri
Material:
Acero inoxidable
Plástico acetálico
Color:
Blanco
Gris
Rojo
Dimensiones (L x An):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24 x 30 mm
24,8 x 22,2 cm
25,4 x 21,6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Material Color Dimensiones (L x An) unitSize
15365907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Rojo 72 x 16 mm cada uno
15395897 Gradilla de tubos Acero inoxidable Gris 25,4 x 21,6 cm cada uno
15385897 Gradilla para placas de Petri Acero inoxidable Gris 24,8 x 22,2 cm cada uno
15305917 Gradilla para microcentrífuga Acero inoxidable Gris 127 x 101 mm cada uno
15315917 Gradilla para microcentrífuga Acero inoxidable Gris 127 x 101 mm cada uno
15355907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Rojo 72 x 13 mm cada uno
15375907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Rojo 40 x 20 mm cada uno
15385907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Rojo 40 x 25 mm cada uno
15395907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Rojo 24 x 30 mm cada uno
15305907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Blanco 36 x 13 mm cada uno
15315907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Blanco 36 x 16 mm cada uno
15325907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Blanco 20 x 20 mm cada uno
15345907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Blanco 9 x 30 mm cada uno
15335907 Gradilla de tubos Plástico acetálico Blanco 16 x 25 mm cada uno
14 options
Código de producto. 15365907
Marca: Thermo Scientific™ 59700516TC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua.
Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua Thermo Scientific™ Precision™.
Gradilla para placas de Petri de acero inoxidable
  • Medidas 9,75 x 8,75 x 6,25 pulg. (24,8 x 22,2 x 15,9 cm)
  • Admite placas de Petri de 80 x 50 mm o 30 x 90 mm
Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable
  • Medidas 10 x 8,5 x 5,5 pulg. (25,4 x 21,6 x 14 cm)
  • Las aberturas son de 2,5 cm2
  • Admite 50 tubos de ensayo de hasta 25 mm de 97 a 150 mm de altura
Gradillas para tubos de ensayo de microcentrífugas
  • Requiere pinza de sujeción
  • Medidas 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 pulg.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Para utilizar con (equipo) Baños de agua de circulación, para coliformes y de uso general Precision de 5 a 28 l
Tipo Gradilla de tubos
Material Plástico acetálico
Dimensiones (L x An) 72 x 16 mm