Descripción
- Adecuado para la mayoría de las aplicaciones básicas de lisis celular que utilizan el Geno/Grinder.
- Tratados para inactivar las enzimas contaminantes y eliminar las partículas finas y los contaminantes.
- El tamaño del gránulo varía de 800 a 1000 μm.
- Compatible con todas las placas de titulación y conjuntos de viales de SPEX SamplePrep.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Grinding Beads |
| Descripción | Sin grado |
| Para utilizar con (aplicación) | 2010 Geno/Grinder |
| Para utilizar con (equipo) | 2010 Geno/Grinder |
| Cantidad de embalaje | 200 g |
| Tamaño de partículas | 800-1000 μm |