Descripción
Vial criogénico de policarbonato con tapón de rosca, 160 mm × 121 mm, 15 ml. Tiene capacidad para medios de molienda de hasta 9,52 mm (3/8 pulgadas) y se ajusta al soporte 2197 para el homogeneizador SPEX SamplePrep y al bloque criogénico 2661. Para su uso con el conjunto de abrazadera grande 2199. Carga de molienda por vial: 6 ml. Se vende en packs de 30 viales.
- Con capacidad para una carga de molienda de 6 ml por vial
- Policarbonato ideal para triturado criogénico
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 15,8 mm |
| Material | Policarbonato |
| Volumen (métrico) | 15 ml |
| Incluye | Con tapón de rosca |
| N.° por paquete | 30 |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Cantidad | 30/Paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Conjunto de abrazaderas grandes 2199 |
| Altura (métrico) | 101,6 mm |