Learn More
Biochrom Kit de repuesto de placas para muestras
Descripción
- Las placas de muestras pueden sustituirse fácil y rápidamente siempre que sea necesario
- El propio usuario puede fijar y extraer las placas de muestra
- La calibración de la trayectoria óptica debe realizarse tras un cambio de placa
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | No Display |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro NanoVue Plus |
| Forma | Rectangulares |