Learn More
Labcon Tubos de la biblioteca de muestras
Click to view available options
Envase:
1000/bolsa
125/bolsa
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 500
Descripción
- Tiras para tubos de la biblioteca de muestras PurePlus™ con 8 pocillos
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polietileno USP clase VI
- Congelable a -80 °C
- No esterilizables en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1,2 mL |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno virgen |
| N.° por paquete | 125 |
| Envase | 125/bolsa |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -80 °C a 121 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | No |
| Tipo de tapón | Tapones de empuje para tiras |
| Forma del fondo | Fondo redondo |