missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Sample Diluent Concentrate 1 (5X)

Código de producto. p-200066542
Click to view available options
Cantidad:
1 Pk.
Tamaño de la unidad:
105 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18794454

Marca: R&D Systems™ DYC001

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Conatins 5X PBS, 5 mM EDTA, and 2.5% Triton X-100; 5X; 5x21mL

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) ELISA
Cantidad 1 Pk.
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado