Learn More
Buerkle™ Contenedor de muestras para MiniSampler PE
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
90 mL
180 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- PP o PFA esterilizables en autoclave
- Lados gruesos
- Recipiente para muestras PFA no apto para alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente de muestras |
| Material | PFA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | Tapa roscada |
| Capacidad (métrico) | 180 mL |
| Color | Translúcido |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la toma de muestras y el transporte |
| Altura (métrico) | 119 mm |