Learn More
Cytiva™ Tarjeta de recogida de muestras
Descripción
- For the collection and storage of blood or other biological fluids
- Non-chemically treated paper
- DNA is not bound to the paper
- No refrigeration is required
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Specimen Collection Kit |
| Descripción | 903™ Proteinsaver sample collection cards |
| Para utilizar con (aplicación) | Sample collection, in-vitro storage of blood and other biological fluids |
| Admite | 5 puntos de muestra |
| Longitud (imperial) | 1.9 ft. |
| Longitud (métrico) | 58 cm |
| Anchura (imperial) | 1.9 ft. |
| Anchura (métrico) | 58 cm |