missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAMHD1 Mouse anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Clone: OTI3F5, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17621971
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17621971 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17621971

Marca: Origene Technologies CF502024

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

This gene may play a role in regulation of the innate immune response. The encoded protein is upregulated in response to viral infection and may be involved in mediation of tumor necrosis factor-alpha proinflammatory responses. Mutations in this gene have been associated with Aicardi-Goutieres syndrome.

Especificaciones

Antígeno SAMHD1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F5
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica SAMHD1
N.º de referencia del gen Q60710, Q9Y3Z3
Alias de gen CHBL2, DCIP, HDDC1, MOP-5, SBBI88
Símbolos de los genes Samhd1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human SAMHD1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25939, 311580, 485862, 56045
Especies diana Canine, Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.