missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SAMD5 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA564339
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Immunogen sequence: MCTNIVYEWL KALQLPQYAE SFVDNGYDDL EVCKQIGDPD LDAIGVLAPA HRRRIL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.
Especificaciones
| SAMD5 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SAMD5 | |
| dJ875H10.1; SAM domain containing 1; SAM domain-containing protein 5; SAMD5; SAMDC1; sterile alpha motif domain containing 5; sterile alpha motif domain-containing protein 5 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 389432 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| 0.3 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q5TGI4 | |
| SAMD5 | |
| Recombinant protein corresponding to Human SAMD5. Recombinant protein control fragment (Product #RP-103659). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido