Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia Samco™
Descripción
Evite la contaminación cruzada con las pipetas de transferencia Thermo Scientific™ Samco™, que incorporan una perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave. Las pipetas de transferencia Samco están hechas de polietileno no tóxico a prueba de roturas. Su superficie de baja afinidad evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar térmicamente a efectos de almacenamiento.
Recomendada para: Aplicaciones en investigación
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | < 2,8/ml |
| Descripción | Pipeta de transferencia de uso general, 12,7 cm (5 pulgadas), 7,5 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,6 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Gotas/ml | 24 |
| Graduado | No |
| Tipo de empaquetado | Envasadas individualmente 400/paquete |
| Volumen (métrico) | 7,5 ml |
| Longitud (métrico) | 12,9 cm |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.