Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeteado
- Pipetas de transferencia
- Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia Samco™
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia Samco™
Código de producto. 15317863
| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | Tipo de empaquetado | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15317863 | 1,8 mL | Estéril | 0,9 mL | En envase individual, 500/paq. | 500 PCS |
| 15307813 | < 7,7/ml | No estéril | 3,5 ml | A granel 500/paquete | paquete de 500 |
| 15337813 | < 8,6/ml | Estéril | 6,0 ml | Envasadas individualmente, 400/paquete | 400 PCS |
| 15307913 | 5,5 ml | No estéril | 2,4 ml | A granel 500/paquete | paquete de 500 |
| 11661839 | < 7,7/ml | No estéril | 3,2 ml | A granel, 500/paquete | 500 PCS |
| 15778257 | < 7,7/ml | Estéril | 3,2 ml | 4000/caja | paquete de 4000 |
| 11367873 | < 7,7/ml | Estéril | 3,2 ml | Envasadas individualmente, 500/paquete | 500 PCS |
| 12394508 | < 8,0/ml | No estéril | < 4,6/ml | A granel 400/paquete | 400 PCS |
| 15327883 | < 3,1/ml | No estéril | < 2,2/ml | A granel 400/paquete | paquete de 400 |
| 15317813 | 7,7 ml | Estéril | 3,5 ml | En envase individual, 500/paq. | paquete de 500 |
| 15327813 | < 7,7/ml | Estéril | 3,5 ml | 20/bolsa, 25 bolsas/paquete, 8 paquetes/caja | paquete de 500 |
| 10354470 | < 8,6/ml | No estéril | 6,0 ml | A granel 400/paquete | paquete de 400 |
| 15357813 | 8,6 mL | Estéril | 6,0 ml | 20/bolsa, 400/paq. | 400 PCS |
| 15252089 | 1,8 mL | No estéril | 0,9 mL | A granel 500/paq. | paquete de 4000 |
| 15337883 | 7,5 ml | No estéril | < 2,8/ml | A granel 400/paquete | paquete de 400 |
| 15327863 | < 1,8/ml | Estéril | < 0,9/ml | 20/bolsa, 500/paquete | 500 PCS |
| 15357883 | 7,5 ml | Estéril | < 2,8/ml | Envasadas individualmente 400/paquete | 400 PCS |
| 15367883 | 7,5 ml | Estéril | < 2,8/ml | 20/bolsa, 500/paquete | 500 PCS |
| 15397883 | < 4,9/ml | Estéril | < 1,8/ml | Envasadas individualmente 500/paquete | paquete de 500 |
| 15307893 | < 4,9/ml | Estéril | < 1,8/ml | 20/bolsa, 500/paquete | 500 PCS |
| 15337893 | 9.3 ml | No estéril | 4.8 ml | A granel 250/paquete | paquete de 250 |
| 15347893 | < 9,5/ml | Estéril | < 6,2/ml | Envasadas individualmente 250/paquete | paquete de 250 |
| 15357893 | < 9,5/ml | Estéril | < 6,2/ml | 20/bolsa, 400/paquete | paquete de 400 |
| 15307883 | < 13,7/ml | No estéril | < 7,4/ml | A granel 500/paquete | 500 PCS |
| 15307873 | < 0,6/ml | No estéril | 0,3 ml | A granel, 500/paquete | 500 PCS |
| 15317883 | < 3,1/ml | No estéril | < 2,2/ml | A granel, 400/paq. | 400 PCS |
| 15377883 | 4.9 ml | No estéril | 1,8/ml | A granel 500/paquete | 500 PCS |
Código de producto. 15317863
Marca: Thermo Scientific™ 2731S
Descripción
Evite la contaminación cruzada con las pipetas de transferencia Thermo Scientific™ Samco™, que incorporan una perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave. Las pipetas de transferencia Samco están hechas de polietileno no tóxico a prueba de roturas. Su superficie de baja afinidad evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar térmicamente a efectos de almacenamiento.
Recomendada para: Aplicaciones en investigación
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 0,9 mL |
| Descripción | Uso general, 3 pulgadas, 1,8 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,8 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Gotas/ml | 26 |
| Graduado | No |
| Tipo de empaquetado | En envase individual, 500/paq. |
| Volumen (métrico) | 1,8 mL |
| Longitud (métrico) | 8,7 cm |
| Tipo | Pipeta de transferencia de uso general |
| Desechables | Sí |
| Mostrar más Mostrar menos |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.