Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia Samco™
Descripción
Evite la contaminación cruzada con las pipetas de transferencia Thermo Scientific™ Samco™, que incorporan una perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave. Las pipetas de transferencia Samco están hechas de polietileno no tóxico a prueba de roturas. Su superficie de baja afinidad evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar térmicamente a efectos de almacenamiento.
Recomendada para: Aplicaciones en investigación
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | < 4,6/ml |
| Descripción | Pipetas de transferencia de uso general de 8,0 ml Samco, no estériles, caja blanca |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,1 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 400/paq. |
| Tipo de empaquetado | A granel 400/paquete |
| Volumen (métrico) | < 8,0/ml |
| Longitud (métrico) | 15,1 cm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.