Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia Samco™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10354470
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 0,6/ml
< 13,7/ml
1,8 ml
< 1,8/ml
< 3,1/ml
4.9 ml
< 4,9/ml
5,5 ml
7,5 ml
7,7 ml
< 7,7/ml
< 8,0/ml
8,6 mL
< 8,6/ml
9.3 ml
< 9,5/ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
No estéril
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
0,3 ml
0,9 ml
< 0,9/ml
< 7,4/ml
1,8/ml
< 1,8/ml
< 2,2/ml
2,4 ml
< 2,8/ml
3,2 ml
3,5 ml
< 4,6/ml
6,0 ml
4.8 ml
< 6,2/ml
Tipo de empaquetado:
20/bolsa, 25 bolsas/paquete, 8 paquetes/caja
20/bolsa, 400/paq.
20/bolsa, 400/paquete
20/bolsa, 500/paquete
4000/caja
A granel 250/paquete
A granel 400/paquete
A granel 500/paq.
A granel 500/paquete
A granel, 400/paq.
A granel, 500/paquete
En envase individual, 500/paq.
Envasadas individualmente 250/paquete
Envasadas individualmente 400/paquete
Envasadas individualmente 500/paquete
Envasadas individualmente, 400/paquete
Envasadas individualmente, 500/paquete
Tamaño de la unidad:
400 PCS
500 PCS
paquete de 250
paquete de 400
paquete de 4000
paquete de 500
Código de producto. 10354470
Marca: Thermo Scientific™ 204
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Evite la contaminación cruzada con estas pipetas de transferencia, que incorporan una perilla que elimina la necesidad de obstrucción.
Evite la contaminación cruzada con las pipetas de transferencia Thermo Scientific™ Samco™, que incorporan una perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave. Las pipetas de transferencia Samco están hechas de polietileno no tóxico a prueba de roturas. Su superficie de baja afinidad evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar térmicamente a efectos de almacenamiento.
Recomendada para: Aplicaciones en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 6,0 ml
Descripción De uso general, perilla grande, 8,6 ml
Diámetro exterior (métrico) 6,1 mm
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Gotas/ml 21
Graduado No
Tipo de empaquetado A granel 400/paquete
Volumen (métrico) < 8,6/ml
Longitud (métrico) 15,1 cm
Tipo Pipeta de transferencia de uso general
Desechables
Show More Show Less
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.