Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de uso especial Samco™
Descripción
Elimine el taponado, envasado y esterilización en autoclave con las pipetas de transferencia para usos especiales Thermo Scientific™ Samco™, ideales para administrar gotas en portaobjetos o en placas. Diseño único con perilla integrada en las pipetas que elimina la necesidad de tapar, empaquetar, esterilizar en autoclave; evita la contaminación cruzada.
- Polietileno no tóxico a prueba de roturas
- Superficies de baja afinidad: evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
- No estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | < 0,9/ml |
| Descripción | Pipetas de transferencia de 1,7 ml Samco, no estériles, 250/bolsa, caja blanca |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,8 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduado | No |
| Cantidad | 250/bolsa |
| Volumen (métrico) | 1,7 ml |
| Longitud (métrico) | 8,7 cm |
| Tipo | Pipeta de transferencia de uso especial |