Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de uso especial Samco™
Descripción
Elimine el taponado, envasado y esterilización en autoclave con las pipetas de transferencia para usos especiales Thermo Scientific™ Samco™, ideales para administrar gotas en portaobjetos o en placas. Diseño único con perilla integrada en las pipetas que elimina la necesidad de tapar, empaquetar, esterilizar en autoclave; evita la contaminación cruzada.
- Polietileno no tóxico a prueba de roturas
- Superficies de baja afinidad: evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
- No estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | < 1,8/ml |
| Descripción | Pipetas de transferencia de 4,8 ml Samco, estériles, graduadas a 2 ml, 20/bolsa, caja blanca |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,1 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | Graduado a 2 ml |
| Cantidad | 20/bolsa, 500/pack |
| Volumen (métrico) | 4,8 ml |
| Longitud (métrico) | 15,2 cm |
| Mostrar más |