Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de uso especial Samco™
Click to view available options
Volumen (métrico):
0.8 ml
1 ml
1,7 ml
4,8 ml
5,0 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
0.2 ml
< 0,9/ml
< 1,8/ml
< 1,9/ml
Descripción:
Pipeta de transferencia, 6 pulg., B/B-PET™, perilla estándar, estéril, 500 x 8 = 4000/caja
Pipetas de transferencia 5,0 ml Samco B/B-PET™, 6 pulg., estériles, envasadas individualmente, caja blanca
Pipetas de transferencia Padl-Pet, tamaño de gota de 25 µl
Pipetas de transferencia Padl-Pet, tamaño de gota de 30 µl
Pipetas de transferencia Padl-Pet, tamaño de gota de 50 µl
Pipetas de transferencia de 1,7 ml Samco, no estériles, 250/bolsa, caja blanca
Pipetas de transferencia de 1,7 ml Samco, no estériles, caja blanca
Pipetas de transferencia de 4,8 ml Samco B/B-PET™, estériles, graduadas a 2 ml, en envase individual, caja blanca
Pipetas de transferencia de 4,8 ml Samco B/B-PET™, no estériles, graduadas a 2 ml, caja blanca
Pipetas de transferencia de 4,8 ml Samco, estériles, graduadas a 2 ml, 20/bolsa, caja blanca
Pipetas de transferencia de 5,0 ml B/B-PET™, 6 pulg., estériles, 20/bolsa, caja blanca
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
paquete de 5000
Descripción
Elimine el taponado, envasado y esterilización en autoclave con las pipetas de transferencia para usos especiales Thermo Scientific™ Samco™, ideales para administrar gotas en portaobjetos o en placas. Diseño único con perilla integrada en las pipetas que elimina la necesidad de tapar, empaquetar, esterilizar en autoclave; evita la contaminación cruzada.
- Polietileno no tóxico a prueba de roturas
- Superficies de baja afinidad: evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
- No estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | < 1,8/ml |
| Descripción | Pipetas de transferencia de 4,8 ml Samco B/B-PET™, estériles, graduadas a 2 ml, en envase individual, caja blanca |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,1 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | Graduado a 2 ml |
| Tipo de empaquetado | Envasadas individualmente, 500/paquete |
| Volumen (métrico) | 4,8 ml |
| Longitud (métrico) | 15,2 cm |
| Mostrar más |