Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de uso especial Samco™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15317893
Click to view available options
Volumen (métrico):
0.8 ml
1 ml
1,7 ml
4,8 ml
5,0 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
0.2 ml
< 0,9/ml
< 1,8/ml
< 1,9/ml
Descripción:
Pipeta de transferencia, 6 pulg., B/B-PET™, perilla estándar, estéril, 500 x 8 = 4000/caja
Pipetas de transferencia 5,0 ml Samco B/B-PET™, 6 pulg., estériles, envasadas individualmente, caja blanca
Pipetas de transferencia Padl-Pet, tamaño de gota de 25 µl
Pipetas de transferencia Padl-Pet, tamaño de gota de 30 µl
Pipetas de transferencia Padl-Pet, tamaño de gota de 50 µl
Pipetas de transferencia de 1,7 ml Samco, no estériles, 250/bolsa, caja blanca
Pipetas de transferencia de 1,7 ml Samco, no estériles, caja blanca
Pipetas de transferencia de 4,8 ml Samco B/B-PET™, estériles, graduadas a 2 ml, en envase individual, caja blanca
Pipetas de transferencia de 4,8 ml Samco B/B-PET™, no estériles, graduadas a 2 ml, caja blanca
Pipetas de transferencia de 4,8 ml Samco, estériles, graduadas a 2 ml, 20/bolsa, caja blanca
Pipetas de transferencia de 5,0 ml B/B-PET™, 6 pulg., estériles, 20/bolsa, caja blanca
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
paquete de 5000
Código de producto. 15317893
Marca: Thermo Scientific™ 336NL1S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Elimine el taponado, el envasado y la esterilización en autoclave con estas pipetas de transferencia para usos especiales, ideales para administrar gotas en portaobjetos o en placas.
Elimine el taponado, envasado y esterilización en autoclave con las pipetas de transferencia para usos especiales Thermo Scientific™ Samco™, ideales para administrar gotas en portaobjetos o en placas. Diseño único con perilla integrada en las pipetas que elimina la necesidad de tapar, empaquetar, esterilizar en autoclave; evita la contaminación cruzada.
  • Polietileno no tóxico a prueba de roturas
  • Superficies de baja afinidad: evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
  • Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
  • No estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) < 1,9/ml
Descripción Pipetas de transferencia 5,0 ml Samco B/B-PET™, 6 pulg., estériles, envasadas individualmente, caja blanca
Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
Material LDPE
Esterilidad Estéril
Graduado No
Tipo de empaquetado Envasadas individualmente, 500/paquete
Volumen (métrico) 5,0 mL
Longitud (métrico) 15,4 cm
Tipo Pipeta de transferencia de uso especial
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt