Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15377893
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,2 ml
1.2 ml
4,0 ml
4 ml
4 ml
< 4,3/ml
4.6 ml
< 4,5/ml
< 4,6/ml
< 6,7/ml
6.7 ml
< 6,9/ml
15 ml
15 ml
< 15,3/ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
0,8 ml
0.9 ml
3 ml
< 3,0/ml
3 ml
< 3,1/ml
3,2 ml
3.3 ml
< 3,3/ml
8 ml
< 11,6/ml
Tipo de empaquetado:
20/bolsa
20/bolsa, 200/paquete, 2000/caja.
20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
20/bolsa, 760/paquete, 6080/caja.
500/paq.
A granel 250/paq., 10 paq./caja, 2500/caja
A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas
En envase individual
Tamaño de la unidad:
200 PCS
250 PCS
500 PCS
760 PCS
paquete de 200
paquete de 250
paquete de 4000
paquete de 500
paquete de 760
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) Tipo de empaquetado unitSize
15377893 < 6,7/ml No estéril < 3,0/ml 500/paq. 500 PCS
15317843 1.2 ml No estéril 0.9 ml A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas paquete de 500
15357843 4 ml Estéril 3 ml En envase individual 500 PCS
11387863 1,2 ml No estéril 0,8 ml 500/paq. 500 PCS
15327843 1,2 ml Estéril 0,8 ml En envase individual paquete de 500
11367863 4,0 ml No estéril < 3,0/ml 500/paq. 500 PCS
15367843 4,0 ml Estéril < 3,0/ml 20/bolsa paquete de 760
11621839 < 4,6/ml No estéril < 3,3/ml 500/paq. 500 PCS
11377863 15 ml No estéril < 11,6/ml 500/paq. 250 PCS
15347853 15 ml Estéril < 11,6/ml 20/bolsa paquete de 200
15337843 4 ml No estéril 3 ml A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja paquete de 500
10574048 4 ml Estéril 3 ml En envase individual paquete de 4000
15347843 < 4,3/ml Estéril < 3,1/ml 20/bolsa, 760/paquete, 6080/caja. 760 PCS
15387843 4.6 ml No estéril 3.3 ml A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja paquete de 500
15397843 4.6 ml Estéril 3.3 ml En envase individual paquete de 500
15307853 < 4,5/ml Estéril < 3,3/ml 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. paquete de 500
15317853 15 ml No estéril 8 ml A granel 250/paq., 10 paq./caja, 2500/caja paquete de 250
15327853 15 ml Estéril 8 ml En envase individual 250 PCS
15337853 < 15,3/ml Estéril < 11,6/ml 20/bolsa, 200/paquete, 2000/caja. 200 PCS
11641839 6.7 ml No estéril 3 ml A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja paquete de 500
15367893 < 6,9/ml Estéril 3,2 ml En envase individual 500 PCS
21 options
Artikelnummer. 15377893
Brand: Thermo Scientific™ 694NL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Realice aplicaciones de bancos de sangre, como procedimientos de sedimentación, con esta pipeta que cuenta con un vástago flexible que se dobla hacia la muestra desde tubos estrechos o pequeños.
Elimine la necesidad de taponar, empaquetar y esterilizar en autoclave con las pipetas de transferencia de tubo estrecho Thermo Scientific™ Samco™. Estas pipetas de polietileno evitan la contaminación cruzada y se utilizan con tubos y recipientes estrechos con aberturas pequeñas. El diseño individual incorpora una perilla de pipeta integrada y un tubo flexible que se dobla hacia la muestra desde los tubos estrechos o pequeños.
  • Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
  • Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
  • Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) < 3,0/ml
Descripción Pipetas de transferencia de 6,7 ml Q-PET, tubo estrecho, no estériles, caja blanca
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Cantidad 500/Pk.
Tipo de empaquetado 500/paq.
Volumen (métrico) < 6,7/ml
Longitud (métrico) 15,5 cm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.