Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15367893
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,2 ml
1.2 ml
4,0 ml
4 ml
4 ml
< 4,3/ml
4.6 ml
< 4,5/ml
< 4,6/ml
< 6,7/ml
6.7 ml
< 6,9/ml
15 ml
15 ml
< 15,3/ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
0,8 ml
0.9 ml
3 ml
< 3,0/ml
3 ml
< 3,1/ml
3,2 ml
3.3 ml
< 3,3/ml
8 ml
< 11,6/ml
Tipo de empaquetado:
20/bolsa
20/bolsa, 200/paquete, 2000/caja.
20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
20/bolsa, 760/paquete, 6080/caja.
500/paq.
A granel 250/paq., 10 paq./caja, 2500/caja
A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas
En envase individual
Tamaño de la unidad:
200 PCS
250 PCS
500 PCS
760 PCS
paquete de 200
paquete de 250
paquete de 4000
paquete de 500
paquete de 760
Código de producto. 15367893
Marca: Thermo Scientific™ undefined
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice aplicaciones de bancos de sangre, como procedimientos de sedimentación, con esta pipeta que cuenta con un vástago flexible que se dobla hacia la muestra desde tubos estrechos o pequeños.
Elimine la necesidad de taponar, empaquetar y esterilizar en autoclave con las pipetas de transferencia de tubo estrecho Thermo Scientific™ Samco™. Estas pipetas de polietileno evitan la contaminación cruzada y se utilizan con tubos y recipientes estrechos con aberturas pequeñas. El diseño individual incorpora una perilla de pipeta integrada y un tubo flexible que se dobla hacia la muestra desde los tubos estrechos o pequeños.
  • Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
  • Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
  • Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 3,2 ml
Descripción Pipeta de transferencia Q-PET, 6,9 ml
Diámetro exterior (métrico) 8,0 mm
Material LDPE
Esterilidad Estéril
Gotas/ml 31
Graduado No
Cantidad 500/paquete 500/caja (Envasados individualmente)
Tipo de empaquetado En envase individual
Volumen (métrico) < 6,9/ml
Longitud (métrico) 15,5 cm
Tipo Pipeta de transferencia de tubo estrecho
Desechables
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.