Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeteado
- Pipetas de transferencia
- Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Código de producto. 15337853
| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | Tipo de empaquetado | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15337853 | < 15,3/ml | Estéril | < 11,6/ml | 20/bolsa, 200/paquete, 2000/caja. | 200 PCS |
| 15317843 | 1.2 ml | No estéril | 0.9 ml | A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas | paquete de 500 |
| 15357843 | 4 ml | Estéril | 3 ml | En envase individual | 500 PCS |
| 15377893 | < 6,7/ml | No estéril | < 3,0/ml | 500/paq. | 500 PCS |
| 11387863 | 1,2 ml | No estéril | 0,8 ml | 500/paq. | 500 PCS |
| 15327843 | 1,2 ml | Estéril | 0,8 ml | En envase individual | paquete de 500 |
| 11367863 | 4,0 ml | No estéril | < 3,0/ml | 500/paq. | 500 PCS |
| 15367843 | 4,0 ml | Estéril | < 3,0/ml | 20/bolsa | paquete de 760 |
| 11621839 | < 4,6/ml | No estéril | < 3,3/ml | 500/paq. | 500 PCS |
| 11377863 | 15 ml | No estéril | < 11,6/ml | 500/paq. | 250 PCS |
| 15347853 | 15 ml | Estéril | < 11,6/ml | 20/bolsa | paquete de 200 |
| 15337843 | 4 ml | No estéril | 3 ml | A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja | paquete de 500 |
| 10574048 | 4 ml | Estéril | 3 ml | En envase individual | paquete de 4000 |
| 15347843 | < 4,3/ml | Estéril | < 3,1/ml | 20/bolsa, 760/paquete, 6080/caja. | 760 PCS |
| 15387843 | 4.6 ml | No estéril | 3.3 ml | A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja | paquete de 500 |
| 15397843 | 4.6 ml | Estéril | 3.3 ml | En envase individual | paquete de 500 |
| 15307853 | < 4,5/ml | Estéril | < 3,3/ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | paquete de 500 |
| 15317853 | 15 ml | No estéril | 8 ml | A granel 250/paq., 10 paq./caja, 2500/caja | paquete de 250 |
| 15327853 | 15 ml | Estéril | 8 ml | En envase individual | 250 PCS |
| 11641839 | 6.7 ml | No estéril | 3 ml | A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja | paquete de 500 |
| 15367893 | < 6,9/ml | Estéril | 3,2 ml | En envase individual | 500 PCS |
Código de producto. 15337853
Marca: Thermo Scientific™ 25220S
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27994" para aplicar la oferta.
Descripción
Elimine la necesidad de taponar, empaquetar y esterilizar en autoclave con las pipetas de transferencia de tubo estrecho Thermo Scientific™ Samco™. Estas pipetas de polietileno evitan la contaminación cruzada y se utilizan con tubos y recipientes estrechos con aberturas pequeñas. El diseño individual incorpora una perilla de pipeta integrada y un tubo flexible que se dobla hacia la muestra desde los tubos estrechos o pequeños.
- Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
- Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | < 11,6/ml |
| Descripción | Pipeta de transferencia Sedi-Pet, tubo estrecho, perilla grande, 15,3 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 3,0 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Gotas/ml | 19 |
| Graduado | No |
| Cantidad | 20 × 25 paquete, 4000/caja |
| Tipo de empaquetado | 20/bolsa, 200/paquete, 2000/caja. |
| Volumen (métrico) | < 15,3/ml |
| Longitud (métrico) | 15,5 cm |
| Tipo | Pipeta de transferencia de tubo estrecho |
| Desechables | Sí |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.