Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Descripción
Elimine la necesidad de taponar, empaquetar y esterilizar en autoclave con las pipetas de transferencia de tubo estrecho Thermo Scientific™ Samco™. Estas pipetas de polietileno evitan la contaminación cruzada y se utilizan con tubos y recipientes estrechos con aberturas pequeñas. El diseño individual incorpora una perilla de pipeta integrada y un tubo flexible que se dobla hacia la muestra desde los tubos estrechos o pequeños.
- Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
- Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 8 ml |
| Descripción | Pipetas de transferencia Sedi-Pet, tubo estrecho, perilla grande |
| Diámetro exterior (métrico) | 3mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Gotas/ml | 19 |
| Graduado | No |
| Cantidad | 500/paquete 4000/caja (Envasados individualmente) |
| Tipo de empaquetado | En envase individual |
| Volumen (métrico) | 15 ml |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.