Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia graduadas Samco™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15367863
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,5 ml
1,5 mL
3.9 ml
< 3,9/ml
4.8 ml
< 4,6/ml
5,8 ml
7,5 ml
< 7,7/ml
< 13,7/ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Graduaciones:
0,1 , 0,2, 0,3 ml
0,1, 0,2, 0,3 ml
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
0,5, 1, 1,5, 2 ml
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml
0.5, 1, 1.5, 2 ml
1, 2, 3, 4, 5 ml
1, 2, 3 ml
Tipo de empaquetado:
10/bolsa, 500/pack
10/bolsa, 500/paquete
20/bolsa, 500/pack
20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
A granel 250/paquete; 10 paquetes/caja 2500/cajas
A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas
A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas
En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas
Envasadas individualmente, 500/paquete
Envueltos individualmente 500/pack 8 packs/caja 4000/caja
Paquete de 500
Tamaño de la unidad:
250 PCS
500 PCS
paquete de 4000
paquete de 500
paquete de 5000
Código de producto. 15367863
Marca: Thermo Scientific™ 27420S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mida con exactitud más de un volumen utilizando estas pipetas de transferencia graduadas de polietileno. Pipeta con perilla integrada que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave.
Mida con exactitud más de un volumen utilizando las pipetas de transferencia graduadas Thermo Scientific™ Samco™. El diseño en una sola unidad presenta una pipeta con perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave a la vez que previene la contaminación cruzada.
  • Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
  • Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
  • Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) < 1,8/ml
Descripción Pipeta de transferencia, graduada a 0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml, 2 ml
Diámetro exterior (métrico) 7,1 mm
Material LDPE
Esterilidad Estéril
Gotas/ml 25
Graduado Sí
Graduaciones 0,5, 1, 1,5, 2 ml
Tipo de empaquetado 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
Volumen (métrico) < 4,6/ml
Longitud (métrico) 15,2 cm
Tipo Pipeta de transferencia graduada
Desechables
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.