Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeteado
- Pipetas de transferencia
- Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia graduadas Samco™
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia graduadas Samco™
Código de producto. 15292099
| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Graduaciones | Tipo de empaquetado | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15292099 | 1,5 mL | No estéril | 0,1 , 0,2, 0,3 ml | A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas | paquete de 4000 |
| 15367813 | 3.9 ml | No estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja | paquete de 500 |
| 15377813 | < 3,9/ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas | paquete de 500 |
| 15231799 | 5,8 ml | No estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas | paquete de 5000 |
| 15200093 | < 4,6/ml | Estéril | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas | 500 PCS |
| 15397813 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 10/bolsa, 500/pack | paquete de 500 |
| 11681829 | < 3,9/ml | No estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | - | 500 PCS |
| 11357853 | 5,8 ml | No estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | - | 500 PCS |
| 15327823 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 10/bolsa, 500/paquete | 500 PCS |
| 10372660 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | Envasadas individualmente, 500/paquete | 500 PCS |
| 12364468 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 20/bolsa, 500/pack | 500 PCS |
| 12384468 | 7,5 ml | No estéril | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml | - | 500 PCS |
| 12394468 | 7,5 ml | Estéril | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml | Envasadas individualmente, 500/paquete | 500 PCS |
| 15327873 | 1,5 ml | No estéril | 0,1 , 0,2, 0,3 ml | - | 500 PCS |
| 15387813 | < 3,9/ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | 500 PCS |
| 15307823 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | Paquete de 500 | 500 PCS |
| 15317823 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | 500 PCS |
| 15251799 | < 7,7/ml | Estéril | 1, 2, 3 ml | En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas | paquete de 4000 |
| 15261799 | < 7,7/ml | Estéril | 1, 2, 3 ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | paquete de 4000 |
| 15357863 | 4.8 ml | No estéril | 0.5, 1, 1.5, 2 ml | A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas | 500 PCS |
| 15367863 | < 4,6/ml | Estéril | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | 500 PCS |
| 10291790 | 1,5 mL | Estéril | 0,1, 0,2, 0,3 ml | Envueltos individualmente 500/pack 8 packs/caja 4000/caja | 500 PCS |
| 15317873 | 1,5 ml | Estéril | 0,1 , 0,2, 0,3 ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | 500 PCS |
| 12334478 | < 13,7/ml | No estéril | 1, 2, 3, 4, 5 ml | A granel 250/paquete; 10 paquetes/caja 2500/cajas | 250 PCS |
Product Code. 15292099
Brand: Thermo Scientific™ 282
Description
Mida con exactitud más de un volumen utilizando las pipetas de transferencia graduadas Thermo Scientific™ Samco™. El diseño en una sola unidad presenta una pipeta con perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave a la vez que previene la contaminación cruzada.
- Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
- Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
Specifications
Specifications
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 0.8 ml |
| Descripción | Pipetas de transferencia graduadas, pediatría |
| Diámetro exterior (métrico) | 3,0 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Gotas/ml | 22 |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,1 , 0,2, 0,3 ml |
| Tipo de empaquetado | A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas |
| Volumen (métrico) | 1,5 mL |
| Longitud (métrico) | 11.6 cm |
| Tipo | Pipeta de transferencia graduada |
| Desechables | Sí |
| Show More Show Less |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.