Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia graduadas Samco™
Descripción
Mida con exactitud más de un volumen utilizando las pipetas de transferencia graduadas Thermo Scientific™ Samco™. El diseño en una sola unidad presenta una pipeta con perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave a la vez que previene la contaminación cruzada.
- Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
- Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 3,2 ml |
| Descripción | Pipeta de transferencia, perilla grande, graduada para 1 ml, 2 ml, 3 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,9 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Gotas/ml | 21 |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 1, 2, 3 ml |
| Tipo de empaquetado | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. |
| Volumen (métrico) | < 7,7/ml |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.