Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15397833
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 0,025/ml
< 1,3/ml
1,5 ml
1,7 ml
5,0 mL
5 ml
< 5,4/ml
5,8 ml
5.8 ml
< 8,7/ml
8,9 ml
8.7 ml
< 8,9/ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
1 ml
< 1,0/ml
< 1,1/ml
3.3 ml
< 3,1/ml
< 3,3/ml
3.5 ml
< 3,7/ml
4,8 ml
4.8 ml
Tipo de empaquetado:
10/bolsa, 400/paquete
20/bolsa, 400/paquete
20/bolsa, 400/paquete, 3200/caja.
20/bolsa, 400/paquete, 4000/caja.
20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
500/paquete, 5000/caja
A granel (500/paquete., 4000/caja)
A granel 400/paq., 10 paq./caja, 4000/caja
A granel 400/paq., 8 paq./caja, 3200/cajas
A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
A granel, 250/pack, 8 pack/caja, 2000/caja
En envase individual
Envasadas individualmente, 400/paquete
Tamaño de la unidad:
400 PCS
4000 PCS
500 PCS
paquete de 250
paquete de 3200
paquete de 400
paquete de 500
Código de producto. 15397833
Marca: Thermo Scientific™ 23520S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispense de forma precisa gotitas en recipientes de volumen pequeño mediante estas pipetas de transferencia de punta fina.
Estas pipetas de transferencia de punta fina son perfectas para retirar y separar muestras de líquido. La perilla integrada en la pipeta facilita la dispensación precisa de pequeñas gotas en recipientes de pequeño volumen.
  • Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
  • Superficie de baja afinidad: evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
  • Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
  • Disponibles con punta fina o con punta fina extendida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) < 3,7/ml
Descripción Pipetas de transferencia de punta fina extendida, perilla estándar, 5,8 ml
Diámetro exterior (métrico) 4,6 mm
Material LDPE
Esterilidad Estéril
Gotas/ml 50
Graduado No
Tipo de empaquetado 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
Volumen (métrico) 5,8 ml
Longitud (métrico) 15,7 cm
Tipo Pipetas de transferencia de punta fina
Desechables
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.