Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeteado
- Pipetas de transferencia
- Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Código de producto. 15387833
| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | Tipo de empaquetado | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15387833 | 5,8 ml | Estéril | < 3,7/ml | En envase individual | 400 PCS |
| 15357823 | 1,7 ml | Estéril | < 1,0/ml | En envase individual | 400 PCS |
| 31337279 | 1,7 ml | Estéril | < 1,0/ml | En envase individual | - |
| 11611839 | 1,5 ml | No estéril | < 1,0/ml | - | 400 PCS |
| 15387893 | < 0,025/ml | No estéril | - | - | 500 PCS |
| 11323433 | 1,5 ml | Estéril | < 1,0/ml | Envasadas individualmente, 400/paquete | 400 PCS |
| 15377823 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | 10/bolsa, 400/paquete | 500 PCS |
| 10500071 | 5,8 ml | No estéril | < 3,3/ml | - | 500 PCS |
| 15253159 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | Envasadas individualmente, 400/paquete | paquete de 3200 |
| 10814561 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | 20/bolsa, 400/paquete | paquete de 500 |
| 15263159 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | 20/bolsa, 400/paquete | 4000 PCS |
| 11317863 | 5,0 mL | Estéril | < 3,1/ml | Envasadas individualmente, 400/paquete | 400 PCS |
| 11347863 | 5,0 mL | Estéril | < 3,1/ml | 20/bolsa, 400/paquete | 500 PCS |
| 11661829 | < 8,7/ml | No estéril | 4,8 ml | - | 400 PCS |
| 11327863 | < 8,7/ml | Estéril | 4,8 ml | 20/bolsa, 400/paquete | 400 PCS |
| 11611829 | 5,8 ml | No estéril | < 3,7/ml | - | 500 PCS |
| 15307843 | 5,8 ml | Estéril | < 3,7/ml | Envasadas individualmente, 400/paquete | 400 PCS |
| 15377843 | < 1,3/ml | No estéril | < 1,1/ml | A granel (500/paquete., 4000/caja) | 500 PCS |
| 15367823 | 1,7 ml | Estéril | < 1,0/ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | paquete de 500 |
| 15347823 | 1,7 ml | No estéril | 1 ml | A granel 400/paq., 8 paq./caja, 3200/cajas | 400 PCS |
| 10374850 | 5 ml | No estéril | 3.3 ml | A granel, 250/pack, 8 pack/caja, 2000/caja | paquete de 250 |
| 15317833 | < 5,4/ml | Estéril | < 3,1/ml | En envase individual | paquete de 400 |
| 15327833 | < 5,4/ml | Estéril | < 3,1/ml | 20/bolsa, 400/paquete, 4000/caja. | 500 PCS |
| 12324488 | 5 ml | No estéril | < 3,3/ml | - | paquete de 250 |
| 15387823 | 5,8 ml | No estéril | < 3,3/ml | 500/paquete, 5000/caja | paquete de 500 |
| 15397823 | 5.8 ml | Estéril | 3.3 ml | En envase individual | 400 PCS |
| 15397833 | 5,8 ml | Estéril | < 3,7/ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | paquete de 500 |
| 15307833 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | paquete de 500 |
| 15367833 | 5.8 ml | No estéril | 3.5 ml | A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja | paquete de 500 |
| 15337833 | 8.7 ml | No estéril | 4.8 ml | A granel 400/paq., 10 paq./caja, 4000/caja | paquete de 400 |
| 15347833 | 8,9 ml | Estéril | 4,8 ml | En envase individual | 400 PCS |
| 15357833 | < 8,9/ml | Estéril | 4,8 ml | 20/bolsa, 400/paquete, 3200/caja. | paquete de 400 |
Código de producto. 15387833
Marca: Thermo Scientific™ 2351S
Descripción
Estas pipetas de transferencia de punta fina son perfectas para retirar y separar muestras de líquido. La perilla integrada en la pipeta facilita la dispensación precisa de pequeñas gotas en recipientes de pequeño volumen.
- Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
- Superficie de baja afinidad: evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
- Disponibles con punta fina o con punta fina extendida
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | < 3,7/ml |
| Descripción | Pipetas de transferencia de punta fina extendida, perilla estándar, 5,8 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,6 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Gotas/ml | 50 |
| Graduado | No |
| Cantidad | 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs |
| Tipo de empaquetado | En envase individual |
| Volumen (métrico) | 5,8 ml |
| Longitud (métrico) | 15,7 cm |
| Tipo | Pipetas de transferencia de punta fina |
| Desechables | Sí |
| Mostrar más Mostrar menos |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.