Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Descripción
Estas pipetas de transferencia de punta fina son perfectas para retirar y separar muestras de líquido. La perilla integrada en la pipeta facilita la dispensación precisa de pequeñas gotas en recipientes de pequeño volumen.
- Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
- Superficie de baja afinidad: evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
- Disponibles con punta fina o con punta fina extendida
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | < 1,1/ml |
| Descripción | Pipetas de transferencia de punta fina extendida, perilla pequeña; pipetas de transferencia de punta fina de 1,3 ml, perilla pequeña, no estériles, 500/paquete, 4000/caja |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,19 mm |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Gotas/ml | 45 |
| Cantidad | 500/paquete, 4000/caja |
| Tipo de empaquetado | A granel (500/paquete., 4000/caja) |
| Volumen (métrico) | < 1,3/ml |
| Longitud (métrico) | 5,1 cm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.