Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeteado
- Pipetas de transferencia
- Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Código de producto. 15377823
| Product Code. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | Tipo de empaquetado | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15377823 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | 10/bolsa, 400/paquete | 500 PCS |
| 15357823 | 1,7 ml | Estéril | < 1,0/ml | En envase individual | 400 PCS |
| 31337279 | 1,7 ml | Estéril | < 1,0/ml | En envase individual | - |
| 11611839 | 1,5 ml | No estéril | < 1,0/ml | - | 400 PCS |
| 15387893 | < 0,025/ml | No estéril | - | - | 500 PCS |
| 11323433 | 1,5 ml | Estéril | < 1,0/ml | Envasadas individualmente, 400/paquete | 400 PCS |
| 10500071 | 5,8 ml | No estéril | < 3,3/ml | - | 500 PCS |
| 15253159 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | Envasadas individualmente, 400/paquete | paquete de 3200 |
| 10814561 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | 20/bolsa, 400/paquete | paquete de 500 |
| 15263159 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | 20/bolsa, 400/paquete | 4000 PCS |
| 11317863 | 5,0 mL | Estéril | < 3,1/ml | Envasadas individualmente, 400/paquete | 400 PCS |
| 11347863 | 5,0 mL | Estéril | < 3,1/ml | 20/bolsa, 400/paquete | 500 PCS |
| 11661829 | < 8,7/ml | No estéril | 4,8 ml | - | 400 PCS |
| 11327863 | < 8,7/ml | Estéril | 4,8 ml | 20/bolsa, 400/paquete | 400 PCS |
| 11611829 | 5,8 ml | No estéril | < 3,7/ml | - | 500 PCS |
| 15307843 | 5,8 ml | Estéril | < 3,7/ml | Envasadas individualmente, 400/paquete | 400 PCS |
| 15377843 | < 1,3/ml | No estéril | < 1,1/ml | A granel (500/paquete., 4000/caja) | 500 PCS |
| 15367823 | 1,7 ml | Estéril | < 1,0/ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | paquete de 500 |
| 15347823 | 1,7 ml | No estéril | 1 ml | A granel 400/paq., 8 paq./caja, 3200/cajas | 400 PCS |
| 10374850 | 5 ml | No estéril | 3.3 ml | A granel, 250/pack, 8 pack/caja, 2000/caja | paquete de 250 |
| 15317833 | < 5,4/ml | Estéril | < 3,1/ml | En envase individual | paquete de 400 |
| 15327833 | < 5,4/ml | Estéril | < 3,1/ml | 20/bolsa, 400/paquete, 4000/caja. | 500 PCS |
| 12324488 | 5 ml | No estéril | < 3,3/ml | - | paquete de 250 |
| 15387823 | 5,8 ml | No estéril | < 3,3/ml | 500/paquete, 5000/caja | paquete de 500 |
| 15397823 | 5.8 ml | Estéril | 3.3 ml | En envase individual | 400 PCS |
| 15397833 | 5,8 ml | Estéril | < 3,7/ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | paquete de 500 |
| 15307833 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | paquete de 500 |
| 15367833 | 5.8 ml | No estéril | 3.5 ml | A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja | paquete de 500 |
| 15387833 | 5,8 ml | Estéril | < 3,7/ml | En envase individual | 400 PCS |
| 15337833 | 8.7 ml | No estéril | 4.8 ml | A granel 400/paq., 10 paq./caja, 4000/caja | paquete de 400 |
| 15347833 | 8,9 ml | Estéril | 4,8 ml | En envase individual | 400 PCS |
| 15357833 | < 8,9/ml | Estéril | 4,8 ml | 20/bolsa, 400/paquete, 3200/caja. | paquete de 400 |
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28001" para aplicar la oferta.
Description
Estas pipetas de transferencia de punta fina son perfectas para retirar y separar muestras de líquido. La perilla integrada en la pipeta facilita la dispensación precisa de pequeñas gotas en recipientes de pequeño volumen.
- Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
- Superficie de baja afinidad: evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
- Disponibles con punta fina o con punta fina extendida
Specifications
Specifications
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | < 3,3/ml |
| Descripción | Pipetas de transferencia de punta fina de 5,8 ml Samco, perilla estándar, no estériles, 10/bolsa, caja blanca |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,6 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | No |
| Tipo de empaquetado | 10/bolsa, 400/paquete |
| Volumen (métrico) | 5,8 ml |
| Longitud (métrico) | 14,7 cm |
| Tipo | Pipetas de transferencia de punta fina |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.