Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Beschreibung
Estas pipetas de transferencia de punta fina son perfectas para retirar y separar muestras de líquido. La perilla integrada en la pipeta facilita la dispensación precisa de pequeñas gotas en recipientes de pequeño volumen.
- Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
- Superficie de baja afinidad: evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
- Disponibles con punta fina o con punta fina extendida
Spezifikation
Spezifikation
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | < 3,1/ml |
| Descripción | Punta fina extendida, pipeta de transferencia de perilla grande, 5,4 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 3,0 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Gotas/ml | 50 |
| Graduado | No |
| Tipo de empaquetado | 20/bolsa, 400/paquete, 4000/caja. |
| Volumen (métrico) | < 5,4/ml |
| Longitud (métrico) | 10,4 cm |
| Mehr anzeigen |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.