Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Dispense de forma precisa gotitas en recipientes de volumen pequeño mediante estas pipetas de transferencia de punta fina.
Marca: Thermo Scientific™ 235NL
39.34 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Descripción
Estas pipetas de transferencia de punta fina son perfectas para retirar y separar muestras de líquido. La perilla integrada en la pipeta facilita la dispensación precisa de pequeñas gotas en recipientes de pequeño volumen.
- Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
- Superficie de baja afinidad: evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
- Disponibles con punta fina o con punta fina extendida
Especificaciones
< 3,7/ml | |
4,6 mm | |
No estéril | |
400/paq. | |
15,7 cm |
Pipetas de transferencia de punta fina extendida de 5,8 ml Samco, perilla estándar, no estériles, caja blanca | |
LDPE | |
No | |
5,8 ml | |
Pipetas de transferencia de punta fina extendida |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.