Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Descripción
Estas pipetas de transferencia de punta fina son perfectas para retirar y separar muestras de líquido. La perilla integrada en la pipeta facilita la dispensación precisa de pequeñas gotas en recipientes de pequeño volumen.
- Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
- Superficie de baja afinidad: evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
- Disponibles con punta fina o con punta fina extendida
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 4,8 ml |
Descripción | Pipetas de transferencia de punta fina 8,7 ml Samco, perilla grande, estériles, 20/paquete, caja blanca |
Diámetro exterior (métrico) | 6,1 mm |
Material | LDPE |
Esterilidad | Estéril |
Graduado | No |
Tipo de empaquetado | 20/bolsa, 400/paquete |
Volumen (métrico) | < 8,7/ml |
Longitud (métrico) | 14,7 cm |
Tipo | Pipetas de transferencia de punta fina |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.