Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia extralargas Samco™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15377853
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5,6 mL
5.6 ml
< 5,6/ml
6 ml
10,7 mL
< 10,7/ml
23 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de empaquetado:
10/bolsa, 400/pack
100/paq.
20/bolsa, 100/pack
20/bolsa, 100/paquete, 800/caja.
20/bolsa, 400/pack
20/bolsa, 400/paquete, 3200/caja.
400/paq.
A granel 100/paq., 10 paq./caja, 1000/caja
A granel 400/paquete; 8 paquetes/caja 4000/cajas
En envase individual
Envasadas individualmente, 100/paquete
Envasadas individualmente, 400/paquete
Cantidad:
10/bolsa, 400/pack
10/bolsa, 400/paquete
100/paq.
100/paq., 8 paq/caja, 800/caja
100/paquete 1000/caja
20/bolsa, 100/pack
20/bolsa, 100/paq., 800/caja
20/bolsa, 400/pack
20/bolsa, 400/paq., 3200/caja
400/paq.
400/paq., 8 paq/caja, 3200/caja
400/paq., 8 paq/caja, 4000/caja
Tamaño de la unidad:
100 PCS
400 PCS
paquete de 1000
paquete de 400
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Tipo de empaquetado Cantidad unitSize
15377853 5,6 mL Estéril En envase individual 400/paq., 8 paq/caja, 3200/caja 400 PCS
15357853 5.6 ml No estéril A granel 400/paquete; 8 paquetes/caja 4000/cajas 400/paq., 8 paq/caja, 4000/caja paquete de 400
15387853 < 5,6/ml Estéril 20/bolsa, 400/paquete, 3200/caja. 20/bolsa, 400/paq., 3200/caja paquete de 400
15367853 6 ml Estéril 10/bolsa, 400/pack 10/bolsa, 400/pack 400 PCS
10111360 6 ml No estéril 400/paq. 400/paq. 400 PCS
11327873 6 ml Estéril 10/bolsa, 400/pack 10/bolsa, 400/paquete 400 PCS
11317873 6 ml Estéril Envasadas individualmente, 400/paquete 400/paq. 400 PCS
10705502 6 ml Estéril 20/bolsa, 400/pack 20/bolsa, 400/pack 400 PCS
15242079 10,7 mL No estéril A granel 100/paq., 10 paq./caja, 1000/caja 100/paquete 1000/caja paquete de 1000
15397853 10,7 mL Estéril En envase individual 100/paq., 8 paq/caja, 800/caja 100 PCS
15307863 < 10,7/ml Estéril 20/bolsa, 100/paquete, 800/caja. 20/bolsa, 100/paq., 800/caja 100 PCS
11651839 23 ml No estéril 100/paq. 100/paq. 100 PCS
11337873 23 ml Estéril Envasadas individualmente, 100/paquete 100/paq. 100 PCS
11347873 23 ml Estéril 20/bolsa, 100/pack 20/bolsa, 100/pack 100 PCS
14 options
Código de producto. 15377853
Marca: Thermo Scientific™ 2621S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice muestreos de forma segura y sencilla en recipientes de gran tamaño con estas pipetas de transferencia extralargas, perfectas para aplicaciones de investigación.
Perfectas para aplicaciones de investigación, estas pipetas de transferencia extralargas se han diseñado con una perilla integrada que elimina la necesidad de tapar, envasar y esterilizar en autoclave, y evita la contaminación cruzada. Permiten un muestreo fácil y seguro desde recipientes grandes.
  • Excelente para aplicaciones de investigación
  • Pipetas de uso general ideales para el muestreo sistemático con muestras de líquidos
  • Adecuadas para su uso con recipientes grandes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 2,3 mL
Diámetro exterior (métrico) 5,0 mm
Material LDPE
Esterilidad Estéril
Gotas/ml 25
Graduado No
Longitud (imperial) 9 in
Cantidad 400/paq., 8 paq/caja, 3200/caja
Tipo de empaquetado En envase individual
Volumen (métrico) 5,6 mL
Longitud (métrico) 22,5 cm
Tipo Pipetas de transferencia extralargas
Desechables
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.