Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia extralargas Samco™
Descripción
Perfectas para aplicaciones de investigación, estas pipetas de transferencia extralargas se han diseñado con una perilla integrada que elimina la necesidad de tapar, envasar y esterilizar en autoclave, y evita la contaminación cruzada. Permiten un muestreo fácil y seguro desde recipientes grandes.
- Excelente para aplicaciones de investigación
- Pipetas de uso general ideales para el muestreo sistemático con muestras de líquidos
- Adecuadas para su uso con recipientes grandes
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | < 7,3/ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 8,6 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | No |
| Longitud (imperial) | 12 in. |
| Cantidad | 20/bolsa, 100/pack |
| Tipo de empaquetado | 20/bolsa, 100/pack |
| Volumen (métrico) | 23 ml |
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.