Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de volumen exacto Samco™
Descripción
Dispense de forma precisa volúmenes de 20 a 400 μl con estas pipetas de transferencia de volumen exacto Thermo Scientific™ Samco™. Las pipetas de transferencia Samco están hechas de polietileno no tóxico a prueba de roturas. Su superficie de baja afinidad evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar térmicamente a efectos de almacenamiento.
- Polietileno no tóxico a prueba de roturas
- No estériles
- Superficie de baja afinidad
- Compatible con congelador
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pipetas de transferencia de volumen exacto de 50 μl |
| Diámetro exterior (métrico) | 2,5 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduado | No |
| Tipo de empaquetado | A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas |
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| Longitud (métrico) | 5,9 cm |
| Tipo | Pipetas de transferencia de volumen exacto |
| Desechables | Sí |