missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salvianolic acid C, MedChemExpress

Código de producto. 16448948
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16448948 10 mg 10 miligramos
16471378 5 mg 5 miligramos
16453856 25 mg 25 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16448948

Marca: Medchem Express HYN0319

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Salvianolic acid C is a noncompetitive Cytochrome P4502C8 (CYP2C8) inhibitor and a moderate mixed inhibitor of Cytochrome P45022J2 (CYP2J2), with Kis of 4.82 μM and 5.75 μM for CYP2C8 and CYP2J2, respectively.

Salvianolic acid C is a noncompetitive Cytochrome P4502C8 (CYP2C8) inhibitor and a moderate mixed inhibitor of Cytochrome P45022J2 (CYP2J2), with Kis of 4.82 μM and 5.75 μM for CYP2C8 and CYP2J2, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Salvianolic acid C
CAS 115841-09-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H20O10
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (101.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(O)C=CC(C[C@H](C(O)=O)OC(/C=C/C2=CC=C(O)C3=C2C=C(C4=CC(O)=C(O)C=C4)O3)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 492.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.43
Porcentaje de pureza 98.51%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.