missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Salvianolic acid B, MedChemExpress
Descripción
Salvianolic acid B is an active ingredient of Salvia miltiorrhiza, which has been widely applied in China for the management of various microcirculation-related disorders, such as cardiovascular disease, cerebrovascular disease, and diabetic vascular complication.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salvianolic acid B |
| CAS | 121521-90-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C36H30O16 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Lithospermic acid B |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (69.58 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) ∣DMSO : 25 mg/mL (34.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@@H]1[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=C(O)C=CC(/C=C/C(O[C@@H](C(O)=O)CC4=CC=C(O)C(O)=C4)=O)=C13)O[C@@H](C(O)=O)CC5=CC=C(O)C(O)=C5 |
| Peso molecular (g/mol) | 718.61 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?