Learn More
Hamilton™ Jeringas Luer-Lock SaltLine™
Código de producto. 10491591
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 μl
5 ml
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10491591 5 ml cada uno
10777534 10 mL cada uno
11522495 - cada uno
11562455 250 μl cada uno
4 options
Código de producto. 10491591
Marca: Hamilton™ 203260
Elija estas jeringas cuando un flujo preciso sea de gran importancia para casi cualquier aplicación.
  • La terminación luer lock de PTFE es extremadamente común, ya que proporciona las opciones más flexibles para la conexión de tubos
  • Disponible en una gama de volúmenes
  • Las aplicaciones incluyen microfluidos, infusiones de fármacos/nutricionales, electrospinning, calibración de espectrómetro de masas, alimentación celular y mucho más
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato, Politetrafluoroetileno (PTFE), UHMWPE
Descripción Esterilizable en gas
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 13,8 bar (200 psig)
Temperatura máxima 50 °C
Modelo 1005
Temperatura mín. (métrico) 20 °C
Cantidad 1/paq.
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo de conexión Luer Lock