Learn More
Ebro Electronic™ Serie de medidores de sal SSX 210
Descripción
El medidor de sal SSX 210 se utiliza para medir el contenido de sal en productos alimenticios fluidos y semisólidos, como carne, embutidos, queso, ensaladas, etc. La medición se realiza mediante la determinación de la conductividad eléctrica, ya que depende de la contenido de sal.
- Determina el contenido relativo de sal de los alimentos
- Carne, salchicha, jamón, queso, ensalada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de pantalla | LCD |
| Calibración | Sin calibrar |
| Tipos de alarma | None |
| Modelo | SSX 210 |
| Tipos de sensores | Sonda de medición de 2 conductores con electrodos chapados en oro |
| Exactitud | ± 1 dígito |
| temp | Desde 0 hasta 100 |
| Velocidad | Velocidad de muestreo de 1 a 15 segundos, ajustable |
| Resolución | 1 dígito |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 100 x 46 x 25 mm |
| Mostrar más |