missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Salmonella paratyphi A LPS Monoclonal Antibody (6347)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17125193
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
17125193 1 mL 1 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17125193

Marca: Invitrogen™ MA533293

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Salmonella paratyphi A LPS Monoclonal Antibody for ICC/IF, ELISA, LF

The genus Salmonella is a member of the family Enterobacteriaceae. The genus is composed of Gram negative bacilli that are facultative and flagellated (motile). Salmonellae possess 3 major surface antigens; the H or flagellar antigen (phase 1 and 2), the O or somatic antigen (part of the LPS moiety) and the Vi or capsular antigen (referred to as K in other Enterobacteriaceae). Salmonellae also possess the LPS endotoxin characteristic of Gram negative bacteria. This LPS is composed of an O polysaccharide (O antigen) an R core and the endotoxic inner Lipid A. Endotoxins evoke fever and can activate complement, kinin and clotting factors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Salmonella paratyphi A LPS
Aplicaciones ELISA, Lateral Flow, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 6347
Concentración 100 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Alias de gen Salmonellae
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento 4°C or -20°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.