missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salmeterol xinafoate, MedChemExpress

Código de producto. 16487348
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16487348 10 mg 10 miligramos
16493367 50 mg 50 miligramos
16457316 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16487348 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17453

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Salmeterol (GR 33343X) xinafoate is a potent and selective human β2 adrenoceptor agonist. Salmeterol shows potent stimulation of cAMP accumulation in CHO cells expressing human β2, β1 and β3 adrenoceptors with pEC50s of 9.6, 6.1, and 5.9, respectively.

Salmeterol (GR 33343X) xinafoate is a potent and selective human β2 adrenoceptor agonist. Salmeterol shows potent stimulation of cAMP accumulation in CHO cells expressing human β2, β1 and β3 adrenoceptors with pEC50s of 9.6, 6.1, and 5.9, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Salmeterol xinafoate
CAS 94749-08-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H45NO7
Cantidad 10 mg
Sinónimo GR 33343X xinafoate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (82.82 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O)O.OC3=C(CO)C=C(C(CNCCCCCCOCCCCC4=CC=CC=C4)O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 603.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.75
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.