missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SALL4 Antibody (SALL4/7301R), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-21112H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SALL4 Monoclonal antibody specifically detects SALL4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| SALL4 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| dJ1112F19.1, DRRS, HSAL4, MGC133050, sal-like 4 (Drosophila), sal-like protein 4, Zinc finger protein 797, Zinc finger protein SALL4, ZNF797sal (Drosophila)-like 4 | |
| Recombinant fragment (around aa100-300) of human SALL4 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SALL4/7301R | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 57167 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido