missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SALL3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15781401 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15781401 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15781401 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA553467

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: AYDDKNAETL SSYDDDMDEN SMEDDAELKD AATDPAKPLL SYAGSCPPSP PSVISSIAAL ENQMKMIDSV MSCQQLTGLK SVENGSGE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 83%, Rat - 83%.

SALL3 belongs to the sal C2H2-type zinc-finger protein family. It contains 9 C2H2-type zinc fingers. SALL3 is a probable transcription factor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SALL3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SALL3
N.º de referencia del gen Q9BXA9
Alias de gen B130022O04Rik; C2H2 zinc finger protein SALL3; hSALL3; MSal; Msal-1; Sal; Sall3; sal-like 3; sal-like 3 (Drosophila); sal-like protein 3; Salt; Spalt; spalt like transcription factor 3; spalt-like protein 3; spalt-like transcription factor 3; spalt-like zinc finger protein; zinc finger protein 796; Zinc finger protein SALL3; ZNF796
Símbolos de los genes SALL3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human SALL3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91647).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27164
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.