Learn More
SALL2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3B6G2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SALL2 |
|---|---|
| Clon | 3B6G2 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16800206
|
Proteintech
67522-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16890196
|
Proteintech
67522-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The SALL2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SALL2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SALL2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| SALL2 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 6297 | |
| Primary |
| 3B6G2 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human, Rat, Mouse | |
| IgG2a |