Learn More
Salidroside, MedChemExpress
Código de producto. p-200099170
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16448868 10 mg 10 miligramos
16431308 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 16448868
Marca: Medchem Express HYN0109
MedChemExpress Salidroside is a prolyl endopeptidase inhibitor. Salidroside alleviates cachexia symptoms in mouse models of cancer cachexia via activating mTOR signalling. Salidroside protects dopaminergic neurons by enhancing PINK1/Parkin-mediated mitophagy.
Salidroside is a prolyl endopeptidase inhibitor. Salidroside alleviates cachexia symptoms in mouse models of cancer cachexia via activating mTOR signalling. Salidroside protects dopaminergic neurons by enhancing PINK1/Parkin-mediated mitophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salidroside
CAS 10338-51-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H20O7
Cantidad 10 mg
Sinónimo Rhodioloside
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (333.00 mM)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1OCCC2=CC=C(O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 300.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.3
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease