Learn More
Salicilamidoxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15421058
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421058 250 mg 250 miligramos
15401058 1 g 1 g
15411058 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54898.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6005-58-9
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD08061199
Clave InChI DWGZGKKDBMJXGG-ALCCZGGFSA-N
Sinónimo salicylamidoxime, 2-hydroxy-benzamide oxime, 2,n-dihydroxy-benzamidine, 2-hydroxybenzamidoxime, z-n',2-dihydroxybenzimidamide, n',2-dihydroxybenzene-1-carboximidamide, 6z-6-amino hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 6z-6-amino-hydroxyamino methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone, 6z-6-azanyl-oxidanylamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one
PubChem CID 20398791
Nombre IUPAC (6Z)-6-[amino-(hidroxiamino)metilideno]ciclohexa-2,4-dien-1-ona
SMILES C1=CC(=C(N)NO)C(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylamidoxime
Punto de fusión 80°C to 84°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%