Learn More
Salicilaldoxima, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3758744 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062790 25 g Frasco de vidrio 25 g
10216790 100 g Frasco de vidrio 100 g
10056143 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10062790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207400250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94-67-7 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-67-7
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00002120
Clave InChI GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N
Sinónimo salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol
PubChem CID 6740756
Nombre IUPAC 6-[(hidroxiamino)metilideno]ciclohexa-2,4-dien-1-ona
SMILES ON\C=C1\C=CC=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylaldoxime
Punto de fusión 56°C to 59°C
Color Burdeos a morado rojizo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 2-(HO)C6H4CH=NOH
Cantidad 25 g
Beilstein 08, 49
Índice Merck 15, 8464
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicylaldoxime
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4